Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 8080,8081
feature
standard type calibration
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Includes 1 ml of the following solutions, each at 1000 μg/ml in isooctane unless otherwise noted.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
- Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
- Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
- Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
- Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
- Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
- Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
- Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
Zobacz wszystko (11)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?