Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
EC Number:
231-791-2
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.24
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
qualitative standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 × 5 mL
concentration
0.1 wt. % each component in deionized water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
WSFA-2 may be used for identifying and quantifying purgeable halocarbons in municipal and industrial wastewater in accordance with EPA 624 method. The pre-requisite of EPA 624 method is the use of gas chromatography with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry. WSFA-2 may also be utilized for the qualitative determination of free fatty acids in aqueous solutions. It is recommended that it should be purchased from chemical manufacturers with knowledge in the preparation, handling, storage, and shipment of volatile analytes.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
- Acetic acid
- Butyric acid
- Isobutyric acid
- Isovaleric acid
- Propionic acid
- Valeric acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?