Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22NO5PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2395109
MDL number:
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage condition
(store under argon)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C13H22NO5PS/c1-6-18-20(15,14-10(2)3)19-12-7-8-13(11(4)9-12)21(5,16)17/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI key
LVNYJXIBJFXIRZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?