Przejdź do
43451
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonim(y):
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C14H36O2
Masa cząsteczkowa:
288.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578015949897006
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)