Przejdź do
43329
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
Synonim(y):
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.32
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
grade
reference material
API family
oxymetazoline
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
InChI key
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)