Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.39
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
mp
61-64 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
402.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
206.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?