Przejdź do
42174
Ampoules 2ml
for color reference solutions
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
diam. × H
12 mm × 115.8 mm
Application
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Packaging
bag with 549 ampoules
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)