Przejdź do
40542
Aniline solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
39030407
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Blood, Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1 + 62-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)