Przejdź do
40102
γ-BHC
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Lindane solution, γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, γ-benzene hexachloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.83
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
InChI key
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1244455481367504
γ-BHC certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
Supelco
40102
γ-BHC
Lindane Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1244
Lindane
Lindane PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45548
Lindane
Lindane United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1367504
Lindane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
concentration
1000 μg/mL in methanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-BHC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)