Przejdź do zawartości
33356
BF3 - Methanol
10 % (w/w), pkg of 20 × 1 mL
Synonim(y):
Boron trifluoride
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
Grade:
derivatization grade ((GC derivatization))
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
packaging
pkg of 20 × 1 mL
concentration
10 % (w/w)
storage temp.
2-8°C
General description
Boron trifluoride is a colourless gas which readily reacts with water to form hydrates. It has been widely used as a catalyst for polymerizations, alkylations and condensation reactions. It also finds application in being used as gas flux for internal soldering or brazing. It also has its uses in extinguisher for magnesium fires.
Application
It was used in transmethylation of 1,2-Diacylglycerol (DAG) containing fractions which were purified using HPLC. It may be used to treat lipids during determination of fatty acid methyl esters and dimethylacetals using GC.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes, Kidney
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)