Przejdź do zawartości
29914
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
Synonim(y):
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H49NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
811.87
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
API family
paclitaxel
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-O-Deacetylpaclitaxel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)