Merck
29046-U
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
black polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone septum, black polypropylene cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)