Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócLegal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purge/Trap H
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?