Kluczowe dokumenty
28947-U
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, unconditioned
About This Item
Kod UNSPSC:
41104000
Materiały
stainless steel TD tube
agency
EPA TO-1,IP-1B
Właściwości
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax TA
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)