Przejdź do
27352
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
material
black Viton®
packaging
pkg of 100 ea
parameter
260 °C temp. limit
O.D.
13 mm
diam. × thickness
13 mm × 0.060 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial, for use with screw cap, 15-425
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)