Przejdź do
23866
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Short Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
ferrule type short
packaging
pkg of 10 ea
I.D.
0.8 mm
compatibility
0.53 mm Column I.D.
General description
CapSeal Bullet ferrules consist of a graphite material captured in an aluminum base. This unique design keeps the ferrule from adhering to the fitting, making it easy to remove. Eliminate the headache of digging out a stuck ferrule and risking damage to your fitting.
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
238672386923864
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.4 mm
I.D.
0.8 mm
I.D.
0.4 mm
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
compatibility
0.53 mm Column I.D.
compatibility
0.10-0.25 mm Column I.D.
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 48 ea
packaging
pkg of 10 ea
feature
ferrule type short
feature
ferrule type short
feature
-
feature
ferrule type short
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)