Merck
23311
Stainless Steel Graphite Ferrules
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)