Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Packaging:
pkg of 50 ea
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 50 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
diam.
11 mm ( 7/16 in.)
General description
Use pre-drilled septa for SPME applications to reduce septum coring.
Application
Thermogreen® LB-2 Septa is suitable for the following applications:
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.
Other Notes
For a full listing and description of our GCInlet Septa (click here)
Legal Information
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 11 mm ( 7/16 in.), pkg of 50 ea | description diam. 12.5 mm ( 1/2 in.) | description diam. 10 mm ( 13/32 in.), pkg of 250 ea | description diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 50 ea |
| packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 250 ea | packaging pkg of 50 ea |
| diam. 11 mm ( 7/16 in.) | diam. 12.5 mm ( 1/2 in.) | diam. 10 mm ( 13/32 in.) | diam. 6 mm ( 1/4 in.) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?