Przejdź do
22698
On/Off Toggle Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Synonim(y):
Swagelok® 0GS2,SS TOGGLE VALVE 1/8X1/8S EA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
fitting
1/8 in. straight arms
General description
Nuts and ferrules included.
Toggle valve on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. Well-designed toggle valve should possess the quality that it hinders flow completely when closed while allowing nearly unaffected flow when open. Main goal of a toddle valve is to minimize the effect of pressure when in open position.
Application
Toggle valve may be used in GC to describe a system which could eliminate the use of mechanical valves in the oven and could be easily added to the existing chromatographs.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22123-U22139-U22699
fitting
1/8 in. straight arms
fitting
1/8 in. angle arms
fitting
1/8 in.
fitting
1/8 in. straight arms
material
stainless steel
material
brass
material
stainless steel
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under On/Off Toggle Valve
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)