Przejdź do
22689
SWAGELOK® Port Connector
SWAGELOK® 201-PC, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
130,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
130,50 zł
Cena katalogowa174,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 201-PC
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
Application
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2268822082
description
SWAGELOK® 201-PC, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 201-PC, brass, 1/8 in. SWAGELOK
description
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 201-PC
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 201-PC
manufacturer/tradename
200-1-2
material
stainless steel
material
brass
material
brass
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. male NPT, 1/8 in. SWAGELOK
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Port Connector
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)