Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 2 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
These stainless steel adapters enable you to use general purpose and other 1/16 in. compression ferrules in Agilent GCs. Knurled head allows tightening with fingers, eliminating the need to locate the proper wrench.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?