Przejdź do
22471
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
SB.54
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
ferrule type universal (general purpose)
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
1/4 in.
compatibility
1/4 in. O.D. Column
General description
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224812247522472
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
description
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
description
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/4 in.
I.D.
1/8 in.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/4 in. O.D. Column
compatibility
1/8 in. O.D. Column
feature
ferrule type universal (general purpose)
feature
-
feature
-
feature
-
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)