Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
roll of 1
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
W × L
9.3 in. × 165 ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chart Paper for Recorder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?