Przejdź do
22357
Chart Paper for Recorder
box of 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
1140,00 zł
Cena katalogowa1520,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
chart type blank roll
packaging
box of 4
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
for use with Agilent/HP 3394,3395, 3396
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chart Paper for Recorder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)