Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
box of 10
W × L
107 mm × 400 ft
compatibility
for use with Agilent/HP 85B, 3390, 3390A, 3392A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chart Paper for Recorder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?