Przejdź do
22043
SWAGELOK® Reducer
SWAGELOK® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. SWAGELOK, 1/8 in. for tube
Synonim(y):
Swagelok® 100-R-2,SS REDUCER 1/16X1/8 EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 100-R-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/16 in. SWAGELOK, 1/8 in. for tube
General description
Nuts and ferrules included.
Application
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215172203222006
description
SWAGELOK® 100-R-2, stainless steel, 1/16 in. SWAGELOK, 1/8 in. for tube
description
stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube
description
SWAGELOK® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
description
SWAGELOK® 200-R-4, brass, 1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
fitting
1/8 in. for tube, 1/16 in. SWAGELOK
fitting
for 1/8 in. tube, 1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
fitting
1/8 in. SWAGELOK, for 1/4 in. tube
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 100-R-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-R-2
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-R-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-R-4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Reducer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)