Przejdź do
22018-U
SWAGELOK® Caps
brass, 1/8 in. male
Synonim(y):
Swagelok® 200C,BRASS CAPS 1/8" PK6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035302
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. male
General description
Nuts and ferrules included.
Application
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22020-U22010-U21981-U
SWAGELOK® Caps brass, 1/8 in. male
22018-U
SWAGELOK® Caps
SWAGELOK® Tee SWAGELOK® 200-3, brass, 1/8 in. SWAGELOK
22020-U
SWAGELOK® Tee
SWAGELOK® Tee SWAGELOK® 400-3, brass, 1/4 in. SWAGELOK
22010-U
SWAGELOK® Tee
description
brass, 1/8 in. male
description
SWAGELOK® 200-3, brass, 1/8 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 400-3, brass, 1/4 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 200-61, brass, 1/8 in.
fitting
1/8 in. male
fitting
1/8 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/8 in.
packaging
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
brass
material
brass
material
brass
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Caps
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)