Przejdź do
20668
Thermogreen® LB-1 Septa, cylindrical
septum type cylindrical with half-hole
, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
diam. × L
~6 mm × 9 mm
application(s)
environmental
General description
For use in glass gas sampling bulbs, and purge & trap glassware.
Legal Information
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206082065120661
description
septum type cylindrical with half-hole
, pkg of 100 ea
description
Shimadzu plug, pkg of 10 ea
description
diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 50 ea
description
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 50 ea
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
~6 mm × 9 mm
diam. × L
-
diam. × L
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)