Przejdź do
20396
Column Tag
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
These aluminum tags are easily marked with a Burgess Vibrograver or other scribing tool, for a permanent record of important chromatographic data.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2377914034AST14018AST
Column Tag engraved, two straps, pkg of 50 ea
Supelco
20396
Column Tag
description
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
description
pkg of 100 ea
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Column Tag
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)