Przejdź do
20333
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak R, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
75 cc
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~525 m2/g
matrix
Porapak R
particle size
50-80 mesh
density
~0.32 g/mL (free fall density)
General description
Porapak porous polymers are spherical beads with consistent particle size, porosity, and surface area that help to insure analytical precision and accuracy.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak™ R is a porous polymer composed of vinyl pyrollidone mainly suitable for the separation of ethers and esters.
Application
Porapak™ R with Amberlite™ XAD-4 maybe useful for chromatographic sampling of polar and nonpolar low-volatility compounds.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
PoraPak is a trademark of Waters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203342032820329
description
matrix Porapak R, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak R, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
surface area
~525 m2/g
surface area
~525 m2/g
surface area
~150 m2/g
surface area
~150 m2/g
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
particle size
50-80 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
100-120 mesh
matrix
Porapak R
matrix
Porapak R
matrix
Porapak P
matrix
Porapak P
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
parameter
250 °C temp. limit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)