Przejdź do
18985
Dodecamethylcyclohexasiloxane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H36O6Si6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.92
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI key
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) is a cyclic silicone commonly found in personal care products such as cosmetics, hair care, and antiperspirants, providing a smooth feel. It serves as a solvent and carrier in household cleaners, as well as in various industrial applications, including lubricants, sealants, waxes, and coatings, where it functions as a processing aid, release agent, or antifoaming agent due to its volatility and stability. Its properties enable it to impart silky textures, enhance product spread, and deliver thermal stability. Due to its widespread use, D6 can also be found as an environmental contaminant or as an extractable and leachable in pharmaceuticals, food, or personal care products. This certified reference material is appropriate for accurate identification and quantification of D6.
Discover our portfolio of extractables and leachables reference materials
Specifically check out our new certified reference material mix for silicone extractables
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecamethylcyclohexasiloxane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
540-97-6
CAS No.
540-97-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)