Przejdź do
07491
4-Hydroxyphenylpyruvic acid-13C9
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H8O4
Masa cząsteczkowa:
189.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH2][13C]([13C](O)=O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
KKADPXVIOXHVKN-RIQGLZQJSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)