Przejdź do zawartości
ZRB2482
Przeciwciało przeciw sercowejtroponinie T, klon 1G6 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
TnTc, Troponina T mięśnia sercowego, Troponina T, mięsień sercowy, cTnT
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G6, recombinant monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1G6, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 35.92 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
monkey, canine, mouse
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
Internal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TNNT2(7139)
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Troponina T, mięsień sercowy (UniProt: P45379; znana również jako TnTc, troponina T mięśnia sercowego, cTnT) jest kodowana przez gen TNNT2 (Gene ID: 7139) u człowieka. Troponiny są białkami strukturalnymi w cienkich włóknach mięśni szkieletowych i sercowych. Kompleks troponin składa się z trzech podjednostek (I, T i C), które wraz z jonami wapnia odgrywają ważną rolę w regulacji skurczu mięśni. Każda z tych troponin pełni określoną rolę w skurczu mięśnia. Troponina T łączy kompleks troponinowy z filamentem aktynowym, troponina C działa jako miejsce wiązania wapnia, a troponina I hamuje interakcję z główkami miozyny przy braku wystarczającej ilości jonów wapnia. Podwyższone poziomy troponiny T zostały powiązane z szerokim spektrum kardiomiopatii. Jej wykrycie jest uważane za bardziej specyficzny test uszkodzenia mięśnia sercowego niż kinaza kreatynowa, ale nie zawsze może wskazywać na niedokrwienny mechanizm uszkodzenia. Troponina T dzieli się na dwie podfragmenty, troponinę T1 (TnT1) i troponinę T2
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej troponiny T mięśnia sercowego.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mięśni szkieletowych.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło troponinę sercową T w lizacie ludzkiej tkanki mięśni szkieletowych.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło sercową troponinę T w skrawkach tkanki ludzkiego serca.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd sercowej troponiny T z KD 6,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło sercową troponinę T w komórkach L6.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1G6 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym ZooMAb®, które specyficznie wykrywa sercową troponinę T. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)