Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1I22, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 42.8 kDa, observed mol wt ~45 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
C-terminal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
glycosylation
Gene Information
human ... AGER(177)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MDA-MB-231.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RAGE w lizacie komórek MDA-MB-231.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RAGE w lizacie tkanki płucnej człowieka i myszy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RAGE w wycinkach tkanki ludzkiego płuca.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd RAGE z KD wynoszącym 1,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RAGE w wycinkach tkanki ludzkich płuc.
Analiza immunocytochemiczna (ICC): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło RAGE w komórkach HEK293.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?