Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2C11, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 76.87 kDa, observed mol wt ~77 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, monkey
species reactivity (predicted by homology)
rat, rabbit, bovine, human
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
C-terminal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PRKCB(5579)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek NIH3T3 traktowanych 12-myristanem 13-octanu forbolu (PMA).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PKC β fosforylowaną na serynie 660 w lizacie z komórek NIH3T3 traktowanych 12-myristanem 13-octanu forbolu (PMA; 400 ng/ml; 20 min).
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd p-PKC β (Ser660) z KD wynoszącym 9,8 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Test hamowania peptydem: Wykrywaniu pasma docelowego w lizacie z komórek NIH3T3 traktowanych 12-myristanem 13-octanu forbolu (PMA; 400 ng/ml; 20 min) zapobiegało wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii immunogennym fosfopeptydem, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-PKCβ (Ser660) w komórkach NIH3T3 pozbawionych surowicy, poddanych działaniu 12-mirystynianu 13-octanu forbolu (PMA; 400 ng/ml) przez 20 min.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?