ZRB2262
Anti-β2-Adrenergic Receptor Antibody, clone 2B23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B23, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in ACHN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β2-Adrenergic Receptor in ACHN cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected β2-Adrenergic Receptor in HepG2 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound β2-Adrenergic Receptor peptide with a KD of 1.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β2-Adrenergic Receptor in human heart tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β2-Adrenergic Receptor in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1