Przejdź do
ZRB2228
Przeciwciało anty-HIF-2α/EPAS1, klon 2L21 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
Basic-helix-loop-helix-PAS białko MOP2, Białko 2 zawierające domenę PAS, Czynnik indukowany hipoksją 2-alfa, Czynnik podobny do HIF-1-alfa, Członek białka PAS 2, EPAS-1, HIF-2-alfa, HIF2-alfa, HLF, Podstawowe białko helisa-pętla-helisa klasy E 73, bHLHe73, Śródbłonkowe białko 1 zawierające domenę PAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2L21, recombinant monoclonal
Application:
ELISA, ICC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2L21, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 96 kDa, observed mol wt ~150 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ELISA: suitable, affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
C-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... EPAS1(2034)
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Śródbłonkowe białko 1 zawierające domenę PAS (UniProt: Q99814; znane również jako EPAS-1, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2, Class E basic helix-loop-helix protein 73, bHLHe73, HIF-1-alpha-like factor, HLF, Hypoxia-inducible factor 2-alpha, HIF-2-alpha, HIF2-alpha, Member of PAS protein 2, PAS domain-containing protein 2) jest kodowane przez gen EPAS1 (znany również jako BHLHE73, HIF2A, MOP2, PASD2) (Gene ID: 2034) u człowieka. HIF-2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który bierze udział w indukcji genów regulowanych przez tlen. Wykazuje około 48% identyczności z HIF-1 i jest szeroko wyrażany z wysoką ekspresją obserwowaną w komórkach śródbłonka, łożysku, płucach i sercu. Jego poziomy są silnie indukowane przez warunki niedotlenienia. HIF-2 dimeryzuje z ARNT poprzez sekwencję aminokwasową 171-192, a ten heterodimer wiąże się z podstawową sekwencją DNA 5′-TACGTG-3′ w obrębie elementu odpowiedzi na hipoksję (HRE) promotorów genów docelowych. Jego region wiążący DNA jest zlokalizowany w aminokwasach 26-53. Posiada dwie domeny PAS (Per-Arnt-Sim)
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego HIF-2 /EPAS1.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HIF-2 /EPAS1 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany fragment ludzkiego HIF-2 /EPAS1 znakowany His/ABP.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HIF-2 /EPAS1 w komórkach HepG2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd HIF-2 /EPAS1 z KD 1,1 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Serie rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryły rekombinowany fragment ludzkiego HIF-2 /EPAS1 znakowany His/ABP.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 2L21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa HIF-2 / EPAS1. Celuje w epitop w obrębie 22 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)