Merck
ZRB1959
Przeciwciało anty-SCD, klon 2C2 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
Delta(9)-desaturaza, Desaturaza acylo-CoA, Desaturaza delta-9, Desaturaza kwasów tłuszczowych, Desaturaza stearylo-CoA, EC:1.14.19.1, hSCD1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2C2, recombinant monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2C2, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 41.52 kDa, observed mol wt ~39 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey
packaging
antibody small pack of 25
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... SCD(6319)
General description
Desaturaza stearoilo-CoA (UniProt: O00767; znana również jako EC:1.14.19.1, hSCD1, desaturaza acylo-CoA, desaturaza delta(9)-desaturazy, desaturaza delta-9, desaturaza kwasów tłuszczowych, SCD) jest kodowana przez gen SCD (znany również jako FADS5, SCD1, SCDOS) (Gene ID: 6319) u człowieka. SCD jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z trzema domenami cytoplazmatycznymi, trzema domenami transbłonowymi i dwiema domenami lumenalnymi. Jego ekspresję obserwuje się w wątrobie, płucach i mózgu płodu. Wykazuje wysoką ekspresję w dorosłej tkance tłuszczowej. Jest to integralne białko błonowe retikulum endoplazmatycznego (ER), które katalizuje tworzenie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych z nasyconych kwasów tłuszczowych. Uważa się, że jest kluczowym regulatorem metabolizmu energetycznego i ma wpływ na dyslipidemię i otyłość. Palmitoilo-CoA i stearoilo-CoA są preferowanymi substratami, które są przekształcane odpowiednio w palmitoilo-CoA i oleoilo-CoA. SCD wykorzystuje O2 i elektrony ze zredukowanego cytochromu b5 do wprowadzenia pierwszego podwójnego wiązania do nasyconych acylo- kwasów tłuszczowych.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z pierwszej domeny cytoplazmatycznej w N-końcowej połowie ludzkiej desaturazy stearoilo-CoA (SCD).
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło SCD w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SCD w lizatach komórek SK-MEL-28 i A375.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd desaturazy Stearoilo-CoA (SCD) z KD wynoszącym 1,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SCD w wycinkach tkanki ludzkiej wątroby.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SCD w komórkach HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 2C2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa desaturazę stearoilo-CoA (SCD). Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów od pierwszej domeny cytoplazmatycznej w N-końcowej połowie.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)