Przejdź do
ZRB1601
Przeciwciało anty-GATA4, klon 1K15 ZooMAb® Królik monoklonalny
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
enhanced validation
Ulepszona walidacja
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik transkrypcyjny GATA-4, Czynnik wiążący GATA 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1K15, recombinant monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1K15, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 44.57 kDa, observed mol wt ~52 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
C-terminal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GATA4(2626)
General description
Czynnik transkrypcyjny GATA-4 (UniProt: P43694; znany również jako czynnik wiążący GATA 4) jest kodowany przez gen GATA4 (Gene ID: 2626) u człowieka. Rodzina GATA ma sześciu członków, którzy są podzieleni na dwie podrodziny w oparciu o podobieństwo sekwencji i profile ekspresji. GATA-1, -2 i -3 ulegają ekspresji w komórkach krwiotwórczych i biorą udział w regulacji proliferacji i różnicowania komórek krwi, a GATA-4, -5 i -6 ulegają ekspresji w tkance sercowej. GATA-4 jest członkiem wysoce konserwatywnych czynników transkrypcyjnych z dwoma palcami cynkowymi typu GATA (aa 217-241 i 271-295) i odgrywa kluczową rolę w regulacji różnicowania, wzrostu i przeżycia szerokiego zakresu typów komórek. Wiąże się z sekwencją konsensusową 5′-AGATAG-3′ i odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu serca. We współpracy z czynnikiem transkrypcyjnym T-Box 5 (TBX5) wiąże się z superenhancerami serca i promuje ekspresję genów kardiomiocytów, podczas gdy obniża ekspresję genów wsierdzia i śródbłonka. Wykazano również, że jest niezbędny do prawidłowego rozwoju jąder. Wyższą ekspresję GATA-4 obserwuje się podczas rozwoju embrionalnego i postnatalnego. Działa jako krytyczny regulator różnicowania serca. Wykazano, że działa jako regulator różnych genów sercowych, takich jak ANP, BNP, α-MHC i β-MHC. Wykazano, że pozbawienie GATA-4 obniża ekspresję regulatorów kardiologicznych. Mutacje w genie GATA4 powodują ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 2 (ASD2) i ubytek przegrody międzykomorowej 1 (VSD1), które są związane z wadami układu przewodzącego serca i wrodzonymi anomaliami sercowo-naczyniowymi. Zarodki myszy pozbawione Gata4 wykazują wady przegrody międzykomorowej, hipoplastyczny mięsień sercowy i zaburzone zapętlenie serca. Opisano dwie izoformy GATA-4, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Ang, Y-S., et al. (2016). Cell. 167(7); 1734-1749; Xu, M., et al. (2012). Prog. Mol. Biol. Transl. Sci. 111; 217-241; Lourenco, D., et al., (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108(4); 1597-1602).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego GATA4.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło GATA4 w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GATA4 w lizatach z komórek U2OS, NIH3T3 i PC12 oraz rekombinowanym fragmencie ludzkiego GATA4 znakowanym His/T7.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GATA4 w komórkach HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GATA4 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło GATA4 w milionie komórek U2OS.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd GATA-4 z KD wynoszącym 7,3 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1K15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa GATA4. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)