Merck
ZRB1533
Przeciwciało anty-DYNC1I1, klon 1F11 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
Cytoplazmatyczna dyneina 1 łańcuch pośredni 1, Cytoplazmatyczny łańcuch pośredni dyneiny 1, DH IC-1, Łańcuch pośredni dyneiny 1 cytozolowy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F11, recombinant monoclonal
Application:
IF, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F11, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 72.96 kDa, observed mol wt ~73 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
monkey, feline, porcine, canine, bovine
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... DYNC1I1(1780)
General description
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Łańcuch pośredni 1 cytoplazmatycznej dyneiny (UniProt: O14576; znany również jako cytoplazmatyczny łańcuch pośredni dyneiny 1, łańcuch pośredni dyneiny 1, cytozolowy, DH IC-1) jest kodowany przez gen DYNC1I1 (znany również jako DNCI1, DNCIC1) (Gene ID: 1780) u człowieka. DYNC1I1 jest szeroko wyrażanym, homodimerycznym białkiem z rodziny łańcuchów pośrednich dyneiny z siedmioma powtórzeniami WD. Działa jako jeden z kilku niekatalitycznych składników pomocniczych cytoplazmatycznego kompleksu dyneiny 1, który bierze udział w łączeniu dyneiny z ładunkami i białkami adapterowymi, które regulują funkcję dyneiny. Znajduje się w kilku składnikach komórkowych, w tym w kinetochorze, endosomach recyklingu i biegunie wrzeciona. Cytoplazmatyczna dyneina 1 działa jako motor wewnątrzkomórkowej wstecznej ruchliwości pęcherzyków i organelli wzdłuż mikrotubul. Łańcuchy pośrednie pośredniczą w wiązaniu dyneiny z dynaktyną poprzez jej N-końcową sekwencję aminokwasową (aa 2-123). Może również odgrywać rolę w pośredniczeniu w interakcji cytoplazmatycznej dyneiny z me
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego łańcucha pośredniego cytoplazmatycznej dyneiny 1 (DYNC1I1).
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło DYNC1I1 w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło DYNC1I1 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DYNC1I1 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd DYNC1I1 z KD wynoszącym 5,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło DYNC1I1 w wycinkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1F11 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb®, które specyficznie wykrywa łańcuch pośredni 1 cytoplazmatycznej dyneiny 1 (DYNC1I1). Jego celem jest epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)