Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1417
Sigma-Aldrich
Anti-p-Rb-Ser807/811 Antibody, clone 3J7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko związane z retinoblastomą;p105-Rb;p110-RB1;pRb;pp110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3J7, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 106.16 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer807/pSer811)
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3J7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko związane z retinoblastomą fosforylowane na serynie 807 i 811.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom otaczającym fosfoseryny 807 i 811 z ludzkiego białka związanego z retinoblastomą (Rb).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w komórkach HeLa poddanych działaniu nocodazolu.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło fosfo-Rb-Ser807/811 w komórkach HeLa traktowanych nocodazolem (40 ng/mL; 8 h).
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Rb-Ser807/811 w milionie komórek MCF-7 pozbawionych surowicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Rb-Ser807/811 w komórkach C6.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd fosfo-Rb-Ser807-811 z KD wynoszącym 9,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Rb-Ser807/811 w wycinkach tkanek ludzkiego raka płuc i ludzkiego raka jajnika.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa poddanych działaniu Nocodazolu (40 ng/mL; 8 h) było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko związane z retinoblastomą (UniProt: P06400; znane również jako p105-Rb, p110-RB1, pRb, Rb, pp110) jest kodowane przez gen RB1 (Gene ID: 5925) u człowieka. Białko retinoblastoma (Rb) działa jako negatywny regulator cyklu komórkowego i kontroluje przejście komórek z fazy G1 do fazy S. Jest kluczowym regulatorem wejścia w podział komórkowy, który działa jako supresor nowotworu. Działa jako represor transkrypcji genów docelowych E2F1. W stanie aktywnym, niedostatecznie ufosforylowanym, oddziałuje z E2F1 i hamuje jego aktywność transkrypcyjną, prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego. Jego działanie jest regulowane przez fosforylację kilku reszt serynowych i treoninowych na białku. Fosforylowane białko Rb sekwestruje czynniki transkrypcyjne, umożliwiając przejście z fazy G1 do fazy S. Jest ono fosforylowane przez Cdk6 i Cdk4, a następnie przez Cdk2 przy serynie 567 w G1, uwalniając w ten sposób E2F1, który jest następnie w stanie aktywować wzrost komórek. Jest on defosforylowany w późnej fazie M. Fosforylacja treoniny 821 i 826 promuje interakcję między domeną C-końcową a domeną kieszonkową (aa 373-771), a tym samym hamuje interakcje z heterodimerycznymi kompleksami czynnika transkrypcyjnego E2F/DP. Wykazano, że fosforylacja reszt serynowych 807 i 811 przez Cdk3/cyklinę-C jest niezbędna do przejścia G0-G1. Wiadomo, że mutacje w genie Rb1 powodują siatkówczaka dziecięcego, nowotwór złośliwy, który powstaje z warstw jądrowych siatkówki. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chinnam, M., and Goodrich, DW. (2011). Curr. Top. Dev. Biol. 94; 129-169; Harbour, JW., et al. (1999). Cell. 98(6); 859-869).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.