Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1047
Sigma-Aldrich
Anti-ASXL2 Antibody, clone 1D5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Putative Polycomb group protein ASXL2; Dodatkowe białko podobne do grzebienia płciowego 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D5, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 153.82 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASXL2(55252)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D5 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko ASXL2 z grupy Putative Polycomb.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka ASXL2 z grupy Putative Polycomb.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło ASXL2 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ASXL2 w wycinkach tkanek ludzkich migdałków.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd ASXL2 z KD wynoszącym 1,3 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ASXL2 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane metodą immunohistochemii (parafina) w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło ASXL2 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Opis wartości docelowych
Białko ASXL2 z grupy Polycomb (UniProt: Q76L83; znane również jako Additional sex combs-like protein 2) jest kodowane przez gen ASXL2 (znany również jako ASXH2, KIAA1685) (Gene ID: 55252) u człowieka. ASXL2 jest przypuszczalnym białkiem grupy Polycomb (PcG), które działa poprzez tworzenie kompleksów wielobiałkowych, które są wymagane do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu genów homeotycznych w trakcie rozwoju. Nie jest wymagane do zainicjowania represji, ale jest niezbędne do jej utrzymania na późniejszych etapach rozwoju. ASXL2 jest zaangażowany w regulację transkrypcji, w której pośredniczą związane z ligandem receptory hormonów jądrowych, takie jak receptor aktywowany przez proliferatory peroksysomów (PPARG). Zawiera dwa motywy Leu-Xaa-Xaa-Leu-Leu (LXXLL; aa 303-307 i 887-891), które są wymagane do jego połączenia z receptorami jądrowymi. Działa również jako koaktywator dla PPARG i zwiększa jego aktywność indukującą różnicowanie adipocytów; funkcja wydaje się obejmować zróżnicowaną rekrutację acetylowanego i metylowanego histonu H3. ASXL2 jest niezbędny dla hematopoezy i działa jako haplo-wystarczający supresor nowotworu w białaczce. Gen ASXL2 jest jednym z najczęściej zmutowanych genów u pacjentów z AML, u których występuje onkoproteina fuzyjna AML1-ETO. Wykazano, że utrata ASXL2 promuje leukemogenezę, w której pośredniczy AML1-ETO. Opisano dwie izoformy ASXL2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Mutacja w genie ASXL2 została również powiązana z rozwojem zespołu Shashi-Pena, który charakteryzuje się opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, niepełnosprawnością intelektualną i makrocefalią oraz trudnościami z karmieniem noworodków. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Micol, JB., et al. (2017). Nat. Commun. 8; 15429; Park, UH., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(2); 1354-1363).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)