Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 955,00 zł |
4 x 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
955,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MPM-2, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt Variable kDa, observed mol wt ~50-180 kDa
purified by
using protein G
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą immunohistochemii (parafina) w wycinkach tkanek ludzkiej skóry.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło fosfo-S/T-Pro MPM-2 w wycinkach tkanki ludzkiej skóry.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-S/T-Pro MPM-2 w wycinkach tkanek ludzkiego raka prostaty
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-S/T-Pro MPM-2 w komórkach HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-S/T-Pro MPM-2 w komórkach HeLa traktowanych kolcemidem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?