Przejdź do
ZMS1193
Przeciwciało anty-Trop2, klon 2G10 ZooMAb® mysi monoklonalny
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
enhanced validation
Ulepszona walidacja
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko markerowe raka trzustki GA733-1, Glikoproteina Trop-2 na powierzchni komórki, Składnik błonowy chromosomu 1 marker powierzchniowy 1, Transduktor sygnału wapniowego związany z guzem 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
955,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G10, recombinant monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G10, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 35.71 kDa
purified by
using protein G
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ELISA: suitable, affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
epitope sequence
Extracellular domain
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TACSTD2(4070)
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Tumor-associated calcium signal transducer 2 (UniProt: P09758; znany również jako glikoproteina powierzchniowa komórki Trop-2, antygen trofoblastu 2, marker powierzchniowy składnika błonowego chromosomu 1, białko markerowe raka trzustki GA733-1) jest kodowany przez gen TACSTD2 (znany również jako GA733-1, M1S1, TROP2) (Gene ID: 4070) u człowieka. Trop2 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu 1, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-26), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 27-274), domenę transbłonową (aa 275-297) i domenę cytoplazmatyczną (aa 298-323). Jego ekspresja jest obserwowana w łożysku i jest wysoce wyrażana w wielu nowotworach, gdzie odgrywa rolę w progresji guza. Około 85% wszystkich nowotworów litych wykazuje zwiększoną ekspresję Trop2. Jego ekspresja jest również zgłaszana w komórkach macierzystych w różnych tkankach. Ekspresja TROP2 w komórkach nowotworowych została skorelowana z opornością na leki. Uważa się, że regulacja w górę Trop2 napędza e
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His i hFc odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego transduktora sygnału wapniowego związanego z guzem 2 (Trop2)
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym fragmentem ludzkiego Trop2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany fragment ludzkiego Trop2 znakowany His i hFc.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył Trop2 w milionie komórek HaCaT.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowany fragment ludzkiego Trop2 znakowany His i hFc.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment ludzkiego Trop2 znakowany His i hFc z KD wynoszącym 1,5 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Filtracja 1:100 z reprezentatywnej partii wykryła Trop2 w komórkach HaCaT.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 2G10 jest mysim rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym ZooMAb®, które specyficznie wykrywa transduktor sygnału wapniowego związany z guzem 2 (Trop2).
Physical form
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)