ZMS1184
Anti-APN/CD13 Antibody, clone BR2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AP-N, Aminopeptydaza M, Aminopeptydaza N, Aminopeptydaza alanylowa, Aminopeptydaza mikrosomalna, CD13, EC:3.4.11.2, Glikoproteina błony plazmatycznej mieloidu CD13, gp150, hAPN
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone BR2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 109.5 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ANPEP(290)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunocytochemiczna w komórkach PC3.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło APN/CD13 w komórkach PC3.
Testowane aplikacje
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowaną ludzką aminopeptydazę N/CD13 znakowaną C-Myc/DDK.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło APN/CD13 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)