Merck
Z764663
MAGic Clamp™ stojak na butelki
for 4 x 500 or 600 mL bottles (max. 4 tubes), pkg of 1 ea
Synonim(y):
zaciski do butelek
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1000-MR-T600
Packaging:
pkg of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T600
General description
Wygodne platformy MAGic Clamp (duże lub małe) są dostępne do użytku z kolbami Erlenmeyera i statywami na probówki. Unikalna metoda mocowania magnetycznego jest powszechnie uznawana za najłatwiejszy sposób natychmiastowej zmiany zacisków kolbowych o różnych rozmiarach.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)