Przejdź do
Z764116
MicroTissues® 3D Petri Dish® Zestaw ewaluacyjny micro-mold Tech
1 of each mold
Synonim(y):
Microtissues 8-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040601
Material:
spherical
Sterility:
sterile; autoclaved
Manufacturer/tradename:
MicroTissues Inc. 8-1
Packaging:
pack of 8 ea
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
spherical
sterility
sterile; autoclaved
feature
lid: no
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 8-1
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
General description
Pakiet do oceny technologii. Mieszany pakiet ośmiu różnych autoklawowalnych precyzyjnych mikroform do odlewania płytek Petriego 3D, po jednej z każdego wzoru.
Ten pakiet ewaluacyjny technologii zawiera osiem mikroform, cztery do użytku w płytkach 12-dołkowych (Z764000, Z764019, Z764027, Z764035) i cztery do użytku w płytkach 24-dołkowych (Z764043, Z764051, Z764078, Z764086). Idealne do badania pełnego zakresu zastosowań.
Gdy zżelowana agaroza zostanie wyjęta z mikroformy, jest przenoszona do standardowej 12- lub 24-dołkowej płytki do hodowli tkankowej i równoważona pożywką do hodowli komórkowej.
Ponieważ agaroza jest przezroczysta, sferoidy lub mikrotkanki, które tworzą się na dnie każdej mikrodołka agarozowego, można łatwo oglądać za pomocą standardowego odwróconego mikroskopu z wykorzystaniem kontrastu fazowego, jasnego pola lub mikroskopii fluorescencyjnej.
  • Mikroformy są wielokrotnego użytku do 12 razy i mogą być sterylizowane za pomocą standardowego autoklawu parowego (30 min, cykl suchy).
  • Mikroformy powinny być przechowywane w przykrytym pojemniku, aby zachować sterylność i uniknąć gromadzenia się kurzu lub włókien na ich małych elementach.
  • Każdy mikroskop z wystarczającym powiększeniem i rozdzielczością dla obrazów komórek będzie odpowiedni do użytku z produktami 3D Petri Dish.
Legal Information
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z764094Z764043Z764019
description
1 of each mold
description
3 small and 3 large, fits 12 well plates
description
size S, 8 x 12 array, fits 24 well plates
description
size L, 9 x 9 array, fits 12 well plates
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, 8 x 12 array
feature
lid: no, 9 x 9 array
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 8-1
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-1
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 24-96
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-81
material
spherical
material
spherical
material
spherical
material
spherical
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of (Contains 3 small and 3 large)
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)