Przejdź do
Z764035
MicroTissues® 3D Petri Dish® toroidy mikroformowane
makes toroid-shaped microtissues, fits 12 well plates, 6 x 6 array
Synonim(y):
Microtissues 12-36TO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121812
Material:
spherical
Sterility:
sterile; autoclaved
Manufacturer/tradename:
MicroTissues Inc. 12-36TO
Packaging:
pack of 6 ea
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
spherical
sterility
sterile; autoclaved
feature
lid: no, 6 x 6 array
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-36TO
General description
Sześć autoklawowalnych precyzyjnych mikroform do odlewania szalek Petriego 3D do formowania mikrotkanek w kształcie toroidów. Szalka Petriego 3D do stosowania w płytkach 12-dołkowych. Każda mikroforma tworzy 36 wgłębień w kształcie toroidów w układzie 6 x 6.
  • Wymiary nominalne każdego wgłębienia hodowlanego 3D w kształcie toroidu: O.D. 1400 μm x I.D. 600 μm
  • Koryto W 400 μm x D 750 μm
  • Mikroformy tworzą również pojedynczą komorę do wysiewu komórek
Po wyjęciu zżelowanej agarozy z mikroformy, jest ona przenoszona do standardowej 12- lub 24-dołkowej szalki do hodowli tkankowej i równoważona pożywką do hodowli komórkowej. Ponieważ agaroza jest przezroczysta, sferoidy lub mikrotkanki, które tworzą się na dnie każdego mikrodołka agarozowego, można łatwo oglądać za pomocą standardowego odwróconego mikroskopu przy użyciu kontrastu fazowego, mikroskopii jasnego pola lub mikroskopii fluorescencyjnej.
  • Mikroformy są wielokrotnego użytku do 12 razy i mogą być sterylizowane za pomocą standardowego autoklawu parowego (30 min, cykl suchy)
  • Mikroformy powinny być przechowywane w przykrytym pojemniku, aby zachować sterylność i uniknąć gromadzenia się kurzu lub włókien na ich małych elementach.
  • Każdy mikroskop z wystarczającym powiększeniem i rozdzielczością dla obrazów komórek będzie odpowiedni do użytku z produktami 3D Petri Dish.
Legal Information
3D Petri Dish is a registered trademark of MicroTissues Inc.
MicroTissues is a registered trademark of MicroTissues Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z764043Z764027Z764019
description
makes toroid-shaped microtissues, fits 12 well plates, 6 x 6 array
description
size S, 8 x 12 array, fits 24 well plates
description
fits 12 well plates, 4 x 15 array
description
size L, 9 x 9 array, fits 12 well plates
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-36TO
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 24-96
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-60TR
manufacturer/tradename
MicroTissues Inc. 12-81
feature
lid: no, 6 x 6 array
feature
lid: no, 8 x 12 array
feature
lid: no, 4 x 15 array
feature
lid: no, 9 x 9 array
material
spherical
material
spherical
material
spherical
material
spherical
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)