Przejdź do
Z763454
Orbi-Shaker CO2 with remote controller and rubber mat platform
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
horizontal shaker, lab shaker, reciprocating shaker, remote control laboratory shaker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
19 280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT4001-E-UK
parameter
30-300 rpm speed
W × L × H
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
capacity
5 x 1 L , maximum
platform L × W
13 in. × 13 in.
General description
The Orbi-Shaker CO2 is designed for shaking, mixing and aeration applications in extreme environments, including CO2 incubators. It can withstand temperatures from 0 to 60°C and humidity levels up to 100%.
To avoid contamination, unintentional release of gas or deviations from protocol, both speed and time are set via the included remote control module. The remote controller allows the user to set and adjust the shaker settings without opening the chamber door(s).
The instrument is supplied with a 13 x 12 in. non-slip platform.
  • Designed for use in C02 incubators & other extreme environments
  • Remote controlled, adjust settings from outside the chamber
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
  • Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp accessories
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z741339BMSBT4500EBMSBT4500
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
description
AC/DC input 115 V
parameter
30-300 rpm speed
parameter
-
parameter
200-1200 rpm speed
parameter
200-1200 rpm speed
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT4001-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT4011-E-UK, Orbi-Shaker
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT4500-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT4500
W × L × H
11 in. (28 cm) × 13 in. (33 cm) × 3 in. (7.5 cm)
W × L × H
-
W × L × H
-
W × L × H
-
platform L × W
13 in. × 13 in.
platform L × W
-
platform L × W
-
platform L × W
-
capacity
5 x 1 L , maximum
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)