Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-812-S-Q
volume
150 μL
General description
Gdy próbka zawiera wodę, elektryczny moment dipolowy cząsteczki wody oddziałuje z polem E w rezonatorze i duża ilość energii mikrofalowej jest pochłaniana przez próbkę. Płaskie komórki ograniczają próbkę do przestrzeni 0,3 mm, aby rozwiązać ten problem. Dostępne są sześciokątne łodygi. Objętość próbki wynosi 150 μl dla wszystkich komórek. Suprasil® jest używany w krytycznych częściach celi. Ta cela ma optycznie polerowane płaskie okna, które są połączone z polerowanymi końcami ścian za pomocą specjalnej techniki fuzji termicznej, tworząc bardzo precyzyjną płaską celę z otworem. Dwa okna są równoległe do siebie w zakresie kilku liczb fal światła widzialnego. Te elementy są zalecane do eksperymentów EPR, które wymagają krytycznego sprzężenia.
Application
EPR
Features and Benefits
0,3 mm Przestrzeń na próbkę zapobiega absorpcji energii mikrofalowej.
Legal Information
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?